Merck
NA9604
Sigma-Aldrich
GenElute HP 96-Well Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 4 96-well plate purifications
別名:
Gen Elute, GenEluteHP プラスミド キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 4 96-well plate purifications
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure. Bacterial cells are harvested by centrifugation and resuspended in Resuspension Solution containing RNase. The cells are then lysed and neutralized followed by the addition of Binding Solution. The prepared lysate is then transferred to a Sigma HP Filter Plate assembled in a vacuum manifold where it is filtered and collected into a deep well plate. The vacuum manifold is rearranged and the filtered lysate is transferred to the Sigma HP Binding Plate. The plasmid DNA is captured onto the silica based membrane and impurities are removed by successive wash steps. Finally, the binding plate is dried and the plasmid DNA is eluted in Elution Solution.
The GenElute HP 96 Well Plasmid Miniprep Kit offers a simple, rapid, costeffective solution for high-throughput purification of plasmid DNA from recombinant E. coli cultures. By combining silica-binding technology and the convenience of a vacuum format, up to 10 μg of high copy plasmid DNA per well can be recovered from 1.3 mL of culture in less than 50 minutes. Actual yields and the optimum volume of culture depend on the plasmid and culture medium used.
アプリケーション
シグマのMISSION®shRNA製品ラインに適合するよう設計されたGenElute HP 96-Well Plasmid Miniprep Kit は、要求度の最も高いトランスフェクションプロトコールに最適化されています。精製されたMISSION shRNAプラスミドDNAは、競合製品で精製されるプラスミドに比べ、クラス最高のウイルス力価が得られます。加えて、制限酵素による分解やシークエンシングなど幅広い分子生物学的用途に適した、精製プラスミドDNAが得られます。
特徴および利点
  • Up to 10 μg of high-copy plasmid DNA per well
  • Flexibility of both manual and automated formats
  • Optimized for production of virus titers from MISSION shRNA plasmid vectors
  • No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chunhua Wan et al.
Science advances, 7(21) (2021-06-18)
Aberrant activation of Wnt/β-catenin pathway is a key driver of colorectal cancer (CRC) growth and of great therapeutic importance. In this study, we performed comprehensive CRISPR screens to interrogate the regulatory network of Wnt/β-catenin signaling in CRC cells. We found
Eugenio Gallo
Molecular biotechnology, 62(2), 142-150 (2020-01-03)
Phage-display technology offers robust methods for isolating antibody (Ab) molecules with specificity for different target antigens. Recent advancements couple Ab selections with in silico strategies, such as predictive computational models or next-generation sequencing metadata analysis of Ab selections. These advancements