Merck
NA0200
Sigma-Aldrich
GenElute HPプラスミドMidiprepキット
greener alternative
sufficient for 25 purifications
別名:
GenElute HPプラスミドMidiprepキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥23,040
¥23,040
単価¥38,400割引40%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥23,040
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
¥23,040
単価¥38,400割引40%
在庫あり詳細
使用法
sufficient for 25 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA抽出を実施するためのフェノールおよびクロロホルムの標準的な使用と比較して、本質的に安全性が向上した化学的性質を有します。
アプリケーション
GenElute HPプラスミドMidiprepキットは、プラスミドの分離と精製に使用されています。[1][2]
特徴および利点
  • 回収した細菌培養物から精製プラスミドDNAを30分以下で得られます
  • 最大350 μgの高コピープラスミドDNAが得られます
  • 真空またはスピンフォーマットによる柔軟な対応
  • フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈降は必要ありません
  • プラスチック成分は少なく、廃棄物量が低減します
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genome-wide CRISPR screens reveal a Wnt-FZD5 signaling circuit as a druggable vulnerability of RNF43-mutant pancreatic tumors.
Steinhart Z
Nature Medicine, 23(1), 60-68 (2017)
Vanessa E Gray et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(11), 3683-3689 (2019-09-29)
Despite the importance of Aβ aggregation in Alzheimer's disease etiology, our understanding of the sequence determinants of aggregation is sparse and largely derived from in vitro studies. For example, in vitro proline and alanine scanning mutagenesis of Aβ40 proposed core
Stephanie P Cartwright et al.
BMC research notes, 10(1), 340-340 (2017-07-29)
Patients with dual hepatitis B (HBV) and hepatitis D (HDV) virus infection are at an increased risk of progression to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma than patients with a single viral infection. Treatment of viral hepatitis due to dual HBV/HDV
The distal upstream promoter in Ly49 genes, Pro1, is active in mature NK cells and T cells, does not require TATA boxes, and displays enhancer activity.
Gays F
Journal of Immunology, 194(12), 6068-6081 (2015)
Melissa A Chiasson et al.
eLife, 9 (2020-09-02)
Vitamin K epoxide reductase (VKOR) drives the vitamin K cycle, activating vitamin K-dependent blood clotting factors. VKOR is also the target of the widely used anticoagulant drug, warfarin. Despite VKOR's pivotal role in coagulation, its structure and active site remain
関連コンテンツ
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.