サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥88,800 |
この商品について
¥88,800
在庫あり出荷可能詳細
usage
sufficient for 35 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <2 hr kit run time for up to 12 preps, sample volume: 25-200 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
組換え大腸菌は、一晩培養したものから遠心分離により回収され、改良アルカリSDS溶解法にかけることで清澄化されたライセートが得られます。清澄化されたライセートからエンドトキシンは、簡単な抽出-相分離ステップで除去されます。プラスミドDNAは、高濃度塩存在下でシリカに吸着させることによりさらに精製されます。簡単なスピンウォッシュステップの後、結合したプラスミドDNAはエンドトキシンフリー水で溶出されます。25~200 mLの培養物から、最大1.2 mgのエンドトキシンフリーのプラスミドDNAを調製できます。
回収されたプラスミドDNAは主にスーパーコイル型です。DNAは、トランスフェクション、制限消化、クローニング、シーケンシング、PCR増幅などの下流アプリケーションですぐに使用できます。
Application
Features and Benefits
- 高いトランスフェクション効率と収率
- エンドトキシンフリーのプラスミドDNAを最大250 μg(≤0.1 EU/μg DNAA)まで精製
- 高速かつシンプルな最大12回のプレップが2時間未満で可能
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| usage sufficient for 35 purifications | usage sufficient for 35 purifications | usage sufficient for 25 purifications | usage sufficient for 15 purifications |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| test parameters : <2 hr kit run time for up to 12 preps, sample volume: 25-200 mL bacterial culture | test parameters : ~45 min kit run time, sample volume: 5-40 mL bacterial culture | test parameters sample volume: 1-5 mL bacterial culture | test parameters : <2 hr kit run time for up to 12 preps, sample volume: 25-200 mL bacterial culture |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
| greener alternative product characteristics Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention | greener alternative product characteristics Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention |
キットの構成要素は別途購入可能です。
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan