Merck
NA2110
Sigma-Aldrich
GenEluteバクテリア用ゲノムDNA精製キット
sufficient for 70 purifications
別名:
GenElute バクテリア用ゲノムDNA抽出キット, バクテリア用ゲノムDNA, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 70 purifications
品質水準
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
GenEluteバクテリア用ゲノムDNA精製キットにより、グラム陰性菌からゲノムDNAを簡便な方法で単離することができます。 大半のグラム陽性菌については、本キットの使用に際し厚いペプチドグリカン細胞壁を効率的に溶解するリゾチーム(L4919)をオプションで併用する必要があります。グラム陽性菌溶解液は、リゾチームストック溶液調製のための希釈液の形で提供されます。
本キットはシリカ系の利点とマイクロスピンフォーマットを兼ね備えており、高価な樹脂、アルコール沈殿、フェノール及びクロロホルムなど有害な有機化合物を要しません。
アプリケーション
精製したバクテリア用ゲノムDNAは下流用途に使用することができます:
  • 制限酵素消化
  • PCR
  • サザンブロット
  • クローニングなど
特徴および利点
  • 出発物質:培養液1.5 mLまで
  • 期待される収量:20 μgまで
  • 溶出液量:400 μL
  • 所要時間:70~120分
  • A260/A280 比:1.6~1.9 
  • フェノール、クロロホルム、エタノール沈殿不要
原理
バクテリアはカオトロピック塩溶液中で溶解し、巨大分子は完全に変性します。 エタノール添加により、ライセートがシリカ膜を通過してマイクロ遠心チューブに出てきた際にDNAを結合させます。混入物除去のため洗浄した後、DNAをTris-EDTA液200 μLに溶出します。
期待されるゲノムDNA収量はバクテリア培養液の細胞密度並びに使用した細菌種及び菌株によって変動します。 GenEluteキットを用いて精製したDNAのA260/A280比は1.6~1.9であり、最長50 kbとなる可能性があります。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joyce M Sakamoto et al.
PloS one, 9(7), e101389-e101389 (2014-07-16)
The most significant vector of tick-borne pathogens in the United States is Ixodes scapularis Say (the blacklegged tick). Previous studies have identified significant genetic, behavioral and morphological differences between northern vs. southern populations of this tick. Because tick-borne pathogens are
Hyunjin Yoon et al.
Infection and immunity, 79(1), 360-368 (2010-11-03)
Salmonella enterica serovar Typhimurium is an intracellular pathogen and a main cause of food-borne illness. In this study, a quantitative PCR (qPCR)-based competitive index (CI) method was developed to simultaneously compare the growth of multiple Salmonella strains. This method was
Steffen Porwollik et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 394, 89-103 (2008-03-28)
Microarray technology provides a convenient and relatively inexpensive way of investigating the genetic content of bacterial genomes by comparative genomic hybridization. In this method, genomic DNA of an unknown bacterial strain of interest and that of a closely related sequenced
Subhajit Basu et al.
Microbial ecology, 65(4), 934-954 (2013-01-03)
A massive algal bloom of the dinoflagellate Noctiluca miliaris (green) was located in the Northern Arabian Sea by IRS-P4-2 (OCM-II) for microbiological studies, during two consecutive cruises of February-March 2009. Culturable bacterial load during bloom were ≈ 2-3-fold higher in
Manuel Simões et al.
Journal of basic microbiology, 47(3), 230-242 (2007-05-24)
Biocides generally have multiple biochemical targets. Such a feature easily entangles the analysis of the mechanisms of antimicrobial action. In this study, the action of the dialdehyde biocide ortho-phtalaldehyde (OPA), on bacteria, was investigated using the Gram-negative Pseudomonas fluorescens. The
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
プロトコル
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
関連コンテンツ
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。