Merck
NA0300
Sigma-Aldrich
GenElute HP プラスミド抽出マキシプレップキット
greener alternative
sufficient for 10 purifications
別名:
ジーンエリュートHPプラスミドマキシプレップキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 10 purifications
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジーンエリュートHPプラスミドマキシプレップキットは、組み換えE. coli培養物からプラスミドDNAを単離する簡単、迅速でコスト効果のある方法を提供します。このキットは、溶解質の迅速洗浄用フィルターシリンジと減圧または回転方式のいずれかのために設計されたシリカ結合カラムを特徴としています。最大1.2 mgのプラスミドDNAをルリアブロス(LB)培地で一晩育成した150 mLの培養物から単離されます。実際の収率は、用いた菌株、プラスミド、および培地に依存します。
一晩置いた組み換えE. coli培養物を遠心分離で収穫して修正アルカリ-SDS溶菌法に供した後、高塩濃度存在下でシリカ膜上にDNAを吸着します。洗浄工程を2回行って汚染物質を除去しました。最後に、結合したDNAは溶離液(トリス-HCl)または水で溶出します。
回収されたプラスミドDNAは大部分が高次コイルの形状をしています。このDNAは、制限消化、ライゲーション、配列決定、PCR、形質転換、および形質移入などの下流用途ですぐに使用できる状態になっています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
アプリケーション
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used in plasmid DNA extraction of SF91 or MIEV vector, apolipoprotein A-V mutant constructs, lentiviral vector pLenti6/R4R2/V5-DEST,metastasis-associated protein 1 (MTA1) and adipokinetic hormone receptor
特徴および利点
  • 収穫した細菌培養物から30分以内で純粋なプラスミドDNAが得られます
  • 最大1.2 mgの高コピープラスミドDNAです
  • 減圧またはスピン方式の柔軟性があります
  • 他の高速キットよりプラスチック部品が少なく、廃棄物の量を削減できます
  • フェノール/クロロホルム抽出もアルコール沈殿も不要です
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Anti-oral cancer effects of triptolide by downregulation of DcR3 in vitro, in vivo, and in preclinical patient-derived tumor xenograft model
Yang CY, et al.
Head & Neck (2018)
Determination of the functionality of common APOA5 polmorphisms
Talmud PJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2005)
Analysis of Peptide Ligand Specificity of Different Insect Adipokinetic Hormone Receptors
Marchal E, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(2), 542-542 (2018)
Cellular barcoding tool for clonal analysis in the hematopoietic system
Gerrits A, et al.
Blood, blood-b2009 (2010)
A stem cell-like chromatin pattern may predispose tumor suppressor genes to DNA hypermethylation and heritable silencing
Ohm JE, et al.
Nature Genetics, 39(2), 237-237 (2007)
プロトコル
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.