Merck
NA0150S
Sigma-Aldrich
GenEluteHP プラスミドミニプレップキット
sufficient for 10 preparations
別名:
GenEluteHP プラスミド キット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 10 preparations
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute HPプラスミドMiniprepキットを使用すると、E. coli培養物からのプラスミド調製に使用する超高速で効率的な溶液が得られます。このキットは、シリカベースの膜テクノロジーと便利なスピンまたは真空フォーマットを組み合わせたものです。組換えE. coli培養を一晩行い、遠心分離で採取し、改変アルカリSASライシス法を実施し、次に高塩分でプラスミドDNAをシリカに吸着させます。次に真空またはスピン洗浄ステップで混入物を除去します。最後に、結合したプラスミドDNAを水またはトリス-EDTAバッファーで溶出します。
回収されたプラスミドDNAは、制限消化、クローニング、PCR、トランスフェクション、シーケンシングなどの用途にすぐに使用できます。
組換えE. coli培養を一晩行い、遠心分離で採取し、改変アルカリSASライシス法を実施し、次に高塩分でプラスミドDNAをシリカに吸着させます。次に真空またはスピン洗浄ステップで混入物を除去します。最後に、結合したプラスミドDNAを水またはトリス-EDTAバッファーで溶出します。
GenElute HPプラスミドミニプレップキットを使用すると、E. coli培養物からのプラスミド調製に使用する超高速で効率的な溶液が得られます。このキットは、シリカベースの膜テクノロジーと便利なスピンまたは真空フォーマットを組み合わせたもので、1~5 mLのE. coli 培養物から30分以内に最大25 μgの高コピープラスミドDNAを回収できます。培養物の実際の収量および最適使用容量は、プラスミドおよび培養培地によって異なります。
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the plasmid DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a vacuum or spin wash steps. Finally, the bound plasmid DNA is eluted in water or Tris buffer.
The GenElute HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
アプリケーション
回収されたプラスミドDNAは、制限酵素消化、クローニング、PCR、転写、シーケンシングなどの用途にすぐに使用できます。
特徴および利点
  • プラスミドDNAは30分以内で精製されます
  • 最大25 μgの高コピープラスミドDNAが得られます
  • 真空フォーマットまたはスピンフォーマットを選べる柔軟性があります
  • フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈降は必要ありません
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonietta Carbone et al.
Acta biochimica Polonica, 59(2), 275-278 (2012-06-14)
Supercoiled state corresponds to the active form for plasmid applications. The relaxed circular form of plasmids is often inactive or poorly active. To obtain significant amounts of almost fully supercoiled DNA, we modified the standard protocol of a commercially available
S Weidlich et al.
British journal of cancer, 105(2), 246-254 (2011-06-30)
The epidermal growth factor receptor-targeted monoclonal antibody cetuximab (Erbitux) was recently introduced for the treatment of metastatic colorectal cancer. Treatment response is dependent on Kirsten-Ras (K-Ras) mutation status, in which the majority of patients with tumour-specific K-Ras mutations fail to
Radhika Goenka et al.
The Journal of experimental medicine, 211(1), 45-56 (2013-12-25)
We have assessed the role of B lymphocyte stimulator (BLyS) and its receptors in the germinal center (GC) reaction and affinity maturation. Despite ample BLyS retention on B cells in follicular (FO) regions, the GC microenvironment lacks substantial BLyS. This
María Pilar Trotonda et al.
Journal of bacteriology, 187(16), 5790-5798 (2005-08-04)
The biofilm-associated protein Bap is a staphylococcal surface protein involved in biofilm formation. We investigated the influence of the global regulatory locus sarA on bap expression and Bap-dependent biofilm formation in three unrelated Staphylococcus aureus strains. The results showed that
Katherine Guild et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 67(Pt 9), 1027-1031 (2011-09-10)
Recombinant expression of proteins of interest in Escherichia coli is an important tool in the determination of protein structure. However, lack of expression and insolubility remain significant challenges to the expression and crystallization of these proteins. The SSGCID program uses