Merck
NA2010
Sigma-Aldrich
GenElute 血液用ゲノムDNA抽出キット
sufficient for 70 purifications
別名:
Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 70 purifications
品質水準
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The GenElute Blood Genomic DNA kit provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged (older than 24 hours) whole blood. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format, and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
アプリケーション
GenElute Blood Genomic DNA Kit has been used:
  • to extract DNA from samples of large granules (LG) and smaller granules (SG) obtained from vasectomized rabbits
  • to isolate DNA from the blood samples 
  • to extract whole blood DNA from the left blood cells
The purified genomic DNA is ready for downstream applications such as:
  • restriction endonuclease digestions
  • PCR
  • Southern blots
  • sequencing reactions
  • cloning
特徴および利点
  • 全血200μLからの標準収量は4-10μg。
  • 24時間以上保存した血液からも採取直後の血液と同様にゲノミックDNAを精製可能。
  • EDTA、ヘパリン、クエン酸ナトリウムなど多くの抗凝固薬と共に使用可能。
  • 40分以内に全血から高純度のゲノミックDNA精製。
  • 保存血液の夾雑物を完全に除去するprewash solutionを添付。
  • A260/A280比が1.6~1.9の高純度ゲノミックDNAを抽出。
  • RNase溶液がキットに添付。
  • 最大50 kbまでのDNAを精製。
  • 得られた精製DNAは、PCR、制限消化、サザンブロットにそのまま使用可能です。
原理
The starting material is lysed in a chaotropic salt-containing solution to ensure the thorough denaturation of macromolecules. The addition of ethanol causes the DNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. A Prewash Solution is provided to help remove contaminants that are associated with aged (older than 24 hours) whole blood samples. After washing to remove contaminants, the DNA is eluted in 200 mL of a Tris-EDTA solution.
The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and nature of the starting material used (for example, 4 to 10 μg of RNase A-treated DNA can be isolated from 200 μl of fresh whole blood in less than one hour). DNA purified with this kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sai Wang et al.
Frontiers in genetics, 11, 585064-585064 (2020-12-01)
Familial renal glucosuria is a rare renal tubular disorder caused by SLC5A2 gene variants. Most of them are exonic variants and have been classified as missense variants. However, there is growing evidence that some of these variants can be detrimental
Yanxia Gao et al.
Renal failure, 36(8), 1226-1232 (2014-07-01)
The objective of this study is to identify ATP6V1B1, ATP6V0A4 and SLC4A1 genes mutations and assess audiologic characteristics in six Chinese children with primary distal renal tubular acidosis from four unrelated families between the ages of 2 and 13 years.
Xiangzhong Zhao et al.
Scientific reports, 6, 33920-33920 (2016-09-27)
Familial renal glycosuria (FRG) is caused by mutations in the SLC5A2 gene, which codes for Na+-glucose co-transporters 2 (SGLT2). The aim of this study was to analyze and identify the mutations in 16 patients from 8 families with FRG. All
Cui Wang et al.
Scientific reports, 6, 33652-33652 (2016-09-21)
Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) is a rare genetic disease characterized by excessive oxalate accumulation in plasma and urine, resulting in various phenotypes because of allelic and clinical heterogeneity. This study aimed to detect disease-associated genetic mutations in three PH1
Yue Han et al.
Oncotarget, 8(60), 101614-101622 (2017-12-20)
Bartter syndrome (BS) has been rarely reported in Chinese population except for a few case reports. This investigation was aimed to analyze the mutations of the causal genes in sixteen Chinese patients with BS, and review their followup and treatment.
プロトコル
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
Simple DNA isolation protocol from whole blood samples for genomic analysis, followed by GenomePlex® amplification.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
すべて表示