Merck
NA2120
Sigma-Aldrich
GenEluteバクテリア用ゲノムDNA精製キット
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kits
sufficient for 350 purifications
別名:
GenElute バクテリア用ゲノムDNA抽出キット, バクテリア用ゲノムDNA, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥146,000
¥146,000
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥146,000
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.55
¥146,000
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
使用法
sufficient for 350 purifications
品質水準
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
GenEluteバクテリア用ゲノムDNA精製キットにより、グラム陰性菌からゲノムDNAを簡便な方法で単離することができます。 大半のグラム陽性菌については、本キットの使用に際し厚いペプチドグリカン細胞壁を効率的に溶解するリゾチーム(L4919)をオプションで併用する必要があります。グラム陽性菌溶解液は、リゾチームストック溶液調製のための希釈液の形で提供されます。
本キットはシリカ系の利点とマイクロスピンフォーマットを兼ね備えており、高価な樹脂、アルコール沈殿、フェノール及びクロロホルムなど有害な有機化合物を要しません。
アプリケーション
精製された細菌ゲノムDNAは、次のようなダウンストリームアプリケーションにそのまま使用できます。
  • 制限エンドヌクレアーゼ消化
  • PCR
  • サザンブロット
  • クローニング
GenEluteBacterial Genomic DNA Kitは次の目的で使用されています。
  • DNAの分離[1][2][3]
  • 大腸菌株からDNAの調製[4]
  • ゲノムDNAの抽出[5]
精製したバクテリア用ゲノムDNAは下流用途に使用することができます:
  • 制限酵素消化
  • PCR
  • サザンブロット
  • クローニングなど
特徴および利点
  • 一般的なDNA収量は15~20 μgです。
  • グラム陽性菌及びグラム陰性菌用のプロトコルが添付されます。
  • 高品質のゲノムDNAを2時間以内で精製します。
  • 精製DNAのA260/A280比は1.6~1.9です。
  • 出発物質:培養液1.5 mLまで
  • 期待される収量:20 μgまで
  • 溶出液量:400 μL
  • 所要時間:70~120分
  • A260/A280 比:1.6~1.9 
  • フェノール、クロロホルム、エタノール沈殿不要
原理
バクテリアはカオトロピック塩溶液中で溶解し、巨大分子は完全に変性します。 エタノール添加により、ライセートがシリカ膜を通過してマイクロ遠心チューブに出てきた際にDNAを結合させます。混入物除去のため洗浄した後、DNAをTris-EDTA液200 μLに溶出します。
期待されるゲノムDNA収量はバクテリア培養液の細胞密度並びに使用した細菌種及び菌株によって変動します。 GenEluteキットを用いて精製したDNAのA260/A280比は1.6~1.9であり、最長50 kbとなる可能性があります。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogen and butanol production from native wheat straw by synthetic microbial consortia integrated by species of Enterococcus and Clostridium
Valdez-Vazquez I, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 159, 214-222 (2015)
Molecular characterization of serogroup 19 Streptococcus pneumoniae in the Czech Republic in the post-vaccine era
VZemlivckova H, et al.
Journal of Medical Microbiology, 67(7), 1003-1003 (2018)
Saliya Gurusinghe et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
Small molecule discovery has benefitted from the development of technologies that have aided in the culture and identification of soil microorganisms and the subsequent analysis of their respective metabolomes. We report herein on the use of both culture dependent and
Margaret T Ho et al.
Genome announcements, 5(24) (2017-06-18)
We report here the complete assembled genome sequence of Acinetobacter calcoaceticus CA16, which is capable of utilizing diesel and lignin as a sole carbon source. CA16 contains a 4,110,074-bp chromosome and a 5,920-bp plasmid. The assembled sequences will help elucidate
Ikrema Hassan et al.
Genome announcements, 4(1) (2016-01-16)
Here we report the complete genomic sequence of the bacterium Arthrobacter sp. strain LS16, consisting of a single circular chromosome of 3.85 Mb with no identified plasmid. Data contained within will facilitate future genetic modification and engineering of the Arthrobacter sp.
プロトコル
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー