NA0600
GenElute™ HP エンドトキシンフリープラスミド メガプレップキット
1 kit sufficient for 5 preparations
別名:
GenElute™ HP エンドトキシンフリープラスミド メガプレップキット, Gen Elute, GenElute エンドトキシンフリー プラスミド精製キット
サイズを選択してください
¥81,200
サイズを選択してください
About This Item
¥81,200
おすすめの製品
使用法
kit sufficient for 5 preparations
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
15-25°C
詳細
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digest, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection, including endotoxin-sensitive cells.
アプリケーション
特徴および利点
- Up to 5 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 90 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Vacuum format with no ethanol precipitation required
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)