Merck
Y0000405
4-ヒドロキシイソフタル酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Hydroxyisophthalic acid, 4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥19,900
About This Item
化学式:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
182.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
salicylic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Salicylic acid impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000405:
Y0000405-1EA:
Y0000405-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
[In vitro study of the effects of various 4-hydroxyisophthalic acid derivatives on human platelet aggregation].
M De Cunto et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 59(3), 302-308 (1983-03-30)
C P Saint et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 323-328 (1990-06-01)
Genes involved in 4-methyl-o-phthalate and 4-hydroxy-iso-phthalate catabolism reside on a 226-232 kbp catabolic plasmid termed MOP. This was confirmed by transformation and conjugation into an isogenic heat-cured (MOP-) derivative of the wild-type isolate, identified and termed Pseudomonas cepacia Pc701. Transformation
[In vitro study of the mechanism of the platelet anti-aggregant action of picotamide (G 137)].
M Berrettini et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 59(3), 309-315 (1983-03-30)
E Piscopo et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 60(12), 2273-2279 (1984-12-30)
A series of 1,3 -bis-anilides of 4-hydroxyisophthalic acid was prepared and tested for antibacterial and antifungal activity. The prepared compounds (I-XVIII), of general structure (A), (Formula: see text) where Xn = H (I); 2-F (II); 3-F (III); 4-F (IV); 2-Cl
E Piscopo et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 60(6), 1169-1175 (1984-06-30)
The following hydrazono derivatives (I-XIX) of type (A) (sequence in text) where Rn = (sequence in text ) (I-XVII); (sequence in text) (XVIII); -CCl3 (XIX); and Xn = H (I); 2-Cl (II); 3-Cl (III); 4-Cl (IV); 2-NO2 (V); 3-NO2 (VI);