PHR1643
4-ヒドロキシイソフタル酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-Hydroxyisophthalic acid, 4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000405
traceable to USP 1609024
APIファミリー
salicylic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1643-200MG-PW:
PHR1643-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック