おすすめの製品
使用法
sufficient for ≤50 tests
品質水準
メーカー/製品名
Roche
テクニック
flow cytometry: suitable
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
詳細
DNA鎖切断による標識(TUNELテクノロジー)に基づく、単一細胞レベルでのアポトーシスの検出および定量用キット;蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーによる解析。
アポトーシスの検出において幅広く使用されている方法には、アガロースゲル電気泳動および3H-チミジンまたは5-ブロモ-2′-デオキシウリジンに基づくDNA断片アッセイによるゲノムDNAの分析が含まれます。これらの方法では、特定の細胞集団において、断片化していない高分子量DNAから、断片化した低分子量DNAを分離します。そのため、これらの方法は、特定の細胞集団または組織切片における個々の細胞の運命に関する情報を提供しません。あるいは、個々細胞は、核のクロマチン濃縮や断片化による特徴的な見た目から、顕微鏡によって区別できますが、この方法は主観的であり、形態学的な変化が最大の場合、タイムウィンドウが比較的狭く限られます。
アポトーシスの証明となるものは、初期段階におけるDNAの分解であり、これはヌクレオソーム間のDNAリンカー領域に選択的です。DNAの分解は、二重鎖および一重鎖(ニック)でのDNA切断物を与えます。両方のタイプの切断は、酵素反応によるフリー3′-OH末端の修飾ヌクレオチド(例、ビオチン-dUTP、DIG-dUTP、フルオレセイン-dUTP)による標識化によって検出できます。酵素末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)は、デオキシヌクレオチドの、一重および二重鎖DNAの3′末端への、テンプレート非依存的な重合化を触媒します。また、この方法は、TUNEL(TdT-mediated dUTP-X nick end labeling)と呼ばれています。また別の方法では、3′-OH基は、ニックトランスレーションと呼ばれるテンプレート依存的なメカニズムによって、DNAポリメラーゼを使用して標識化できます。しかし、TUNEL法が、より高感度で迅速であると考えられています。
アポトーシスの証明となるものは、初期段階におけるDNAの分解であり、これはヌクレオソーム間のDNAリンカー領域に選択的です。DNAの分解は、二重鎖および一重鎖(ニック)でのDNA切断物を与えます。両方のタイプの切断は、酵素反応によるフリー3′-OH末端の修飾ヌクレオチド(例、ビオチン-dUTP、DIG-dUTP、フルオレセイン-dUTP)による標識化によって検出できます。酵素末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)は、デオキシヌクレオチドの、一重および二重鎖DNAの3′末端への、テンプレート非依存的な重合化を触媒します。また、この方法は、TUNEL(TdT-mediated dUTP-X nick end labeling)と呼ばれています。また別の方法では、3′-OH基は、ニックトランスレーションと呼ばれるテンプレート依存的なメカニズムによって、DNAポリメラーゼを使用して標識化できます。しかし、TUNEL法が、より高感度で迅速であると考えられています。
特異性
TUNEL反応は、アポトーシス中に生成されるDNA鎖切断を特異的に標識します。これにより、ネクローシスおよび細胞分裂阻害剤または放射線によって起こる初期のDNA鎖切断から、アポトーシスを区別することができます。
アプリケーション
In Situ細胞死検出キットフルオレセインは、蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーによる細胞や組織の定量的検出によって、単一細胞レベルでのアポトーシスを検出および定量するための、正確性、即時性、および簡易性を兼ね備えた非放射活性テクニックです。そのため、In Situ細胞死検出キットは、多くの異なるアッセイシステムに使用できます。
例:
例:
- 基礎研究における冷凍およびホルマリン固定組織切片中の、個々のアポトーシス細胞の検出
- 癌研究における薬剤誘導アポトーシスのための悪性細胞の感受性の測定
- 二重染色手法による不均一細胞集団中の細胞死を受ける細胞のタイピング
特徴および利点
- 高感度:フルオレセイン-dUTPを用いる直接標識により、バックグラウンドが低減されます
- 迅速:フルオレセイン-dUTPの使用により、TUNEL反応の後、サンプルを直接分析できます
- 簡便:二次的な検出システムが不要
- 正確:分子レベル(DNA 鎖切断)でアポトーシスを同定、およびアポトーシスの初期の段階で細胞を同定
包装
1つのキットには2のコンポーネントが含まれています。
調製ノート
使用液:酵素溶液の全量(50 μL)を、残りの450 μLのラベル溶液に加え、500 μLのTUNEL反応混合物を得ます。
成分が均一になるまでよく混合します。
成分が均一になるまでよく混合します。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Enzyme Solution (TdT)
- Label Solution (fluorescein-dUTP)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biologics : targets & therapy, 1(4), 455-463 (2007-12-01)
Medullary thyroid carcinoma (MTC), a neuroendocrine tumor arising from the thyroid gland, is known to be poorly responsive to conventional chemotherapy. The root of Stemona tuberosa Lour, also called Bai Bu, is a commonly used traditional Chinese anti-tussive medicine. The
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 295(2), H677-H690 (2008-06-17)
Heterozygous bone morphogenetic protein receptor-II-knockout (BMPR2(+/-)) mice have a similar genetic trait like that in some idiopathic pulmonary arterial hypertension patients. To examine the effect of pulmonary endothelial injury in BMPR2(+/-) mice, we challenged the mice with two injections of
Molecular and cellular biology, 30(6), 1341-1356 (2010-01-13)
Small heterodimer partner (SHP) is an epigenetically regulated nuclear transcriptional repressor that suppresses the development of liver cancer by inhibiting cellular growth. Here we report a novel cytoplasmic function of SHP through its regulation of mitochondrial activity. SHP is a
PloS one, 5(2), e9357-e9357 (2010-03-03)
Acute Tubular Necrosis (ATN) causes severe damage to the kidney epithelial tubular cells and is often associated with severe renal dysfunction. Stem-cell based therapies may provide alternative approaches to treating of ATN. We have previously shown that clonal c-kit(pos) stem
Vision research, 47(27), 3394-3407 (2007-11-21)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is an oligogenic syndrome whose manifestations include retinal degeneration, renal abnormalities, obesity and polydactylia. Evidence suggests that the main etiopathophysiology of this syndrome is impaired intraflagellar transport (IFT). In this study, we study the Bbs4-null mouse and
資料
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.