Merck
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18B2N2O8
分子量:
387.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RNI00012-1G:
試験成績書(COA)