Merck
797057
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシイソフタル酸
95%
別名:
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,700
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,700
About This Item
化学式:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
182.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
797057-250MG:
797057-BULK:
797057-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)