Merck
1524806
USP
フェノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
salicylic acid, guaiacol, hexylresorcinol
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
メーカー/製品名
USP
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenol, aromatic alcohol, is extensively employed in various industrial processes, consumer products, and pharmaceutical applications.[1][2]
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Camphorated Phenol Topical Gel
  • Camphorated Phenol Topical Solution
  • Sodium Salicylate
  • Salicylic Acid
  • Magnesium Salicylate
  • Metacresol
  • Chloroquine Phosphate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1524806-500MG:4548173964638
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Camphorated Phenol Topical Gel
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(5), 3501-3501 (2013)
Sodium Salicylate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(3), 4093-4093 (2020)
ZnO nanoparticles-Synthesis, characterization and its application for phenol removal from synthetic and pharmaceutical industry wastewater
Sridar R, et al.
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 10(1), 388-393 (2018)
Salicylic Acid
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(6), 3970-3970 (2020)
Magnesium Salicylate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 2723-2723 (2020)
プロトコル
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
関連コンテンツ
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。