おすすめの製品
使用法
sufficient for ≤96 tests
品質水準
包装
kit of 1 (9 components)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
ELISA: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
細胞死検出ELISAは、細胞死誘導後の細胞質内ヒストン関連DNA断片(モノおよびオリゴヌクレオソーム)の定性的および定量的in vitro測定のための測光酵素イムノアッセイとして機能します。このアッセイは、それぞれDNAおよびヒストンに対するマウスモノクローナル抗体を用いた定量的サンドイッチ酵素イムノアッセイの原理に基づいています。使用抗体は種特異的ではありません。
特異性
抗ヒストン抗体がさまざま種(ヒト、マウス、ラット、ハムスター、ウシ、オポッサム、Xenopus[アフリカツメガエル]など)のヒストンH1、 H2A、H2B、H3およびH4と反応します。抗DNA-POD抗体は、ssDNAおよびdsDNAと結合します。したがって、ELISAによりモノおよびオリゴヌクレオソームをさまざまな種から検出でき、さまざまな細胞系のアポトーシス細胞死の測定に適用できます。
アプリケーション
細胞死検出ELISAは、カスパーゼ3活性、細胞内活性酸素種(ROS)、および細胞アポトーシスの測定に使用されています。[3]
包装
1つのキットに9のコンポーネントが含まれます。
調製ノート
使用溶液:コーティング溶液
1 mLのコーティングバッファー濃縮液を二重蒸留水9 mLで前希釈。使用直前に、抗ヒストン抗体(溶解したもの)1 mLを9 mLのコーティングバッファーで希釈します。
洗浄液
洗浄バッファー濃縮液を15~25℃に温め、40 mLを360 mLの二重蒸留水で希釈します。十分に混合します。
サンプル溶液
サンプル溶液の調製は使用する細胞系および細胞死の程度によって異なります。
例:25 μLのサンプルを225 μLのインキュベーションバッファーで希釈します。
共役溶液
1 mLの抗DNA-POD(溶解したもの)を9 mLのインキュベーションバッファーで希釈します。
基質溶液
検査するサンプル数によって、1、2または3錠を5、10、15 mLの基質バッファーに溶解します。
使用前は15~25℃にします。
注:ABTS溶液は長期間にわたり感光性です、
保存条件(使用溶液):抗ヒストン
2~8℃で2ヵ月
抗DNA-POP
2~8℃で2ヵ月
コーティング溶液
使用直前に調製!
サンプル溶液
2~8℃で2ヵ月
共役溶液
使用直前に調製!
基質溶液
2~8℃で1ヵ月、光から保護
1 mLのコーティングバッファー濃縮液を二重蒸留水9 mLで前希釈。使用直前に、抗ヒストン抗体(溶解したもの)1 mLを9 mLのコーティングバッファーで希釈します。
洗浄液
洗浄バッファー濃縮液を15~25℃に温め、40 mLを360 mLの二重蒸留水で希釈します。十分に混合します。
サンプル溶液
サンプル溶液の調製は使用する細胞系および細胞死の程度によって異なります。
例:25 μLのサンプルを225 μLのインキュベーションバッファーで希釈します。
共役溶液
1 mLの抗DNA-POD(溶解したもの)を9 mLのインキュベーションバッファーで希釈します。
基質溶液
検査するサンプル数によって、1、2または3錠を5、10、15 mLの基質バッファーに溶解します。
使用前は15~25℃にします。
注:ABTS溶液は長期間にわたり感光性です、
保存条件(使用溶液):抗ヒストン
2~8℃で2ヵ月
抗DNA-POP
2~8℃で2ヵ月
コーティング溶液
使用直前に調製!
サンプル溶液
2~8℃で2ヵ月
共役溶液
使用直前に調製!
基質溶液
2~8℃で1ヵ月、光から保護
再構成
抗ヒストン
凍結乾燥物を1 mLの二重蒸留水に10分間で溶解します。
抗DNA-POD
凍結乾燥物を1 mLの二重蒸留水に10分間で溶解します。十分に混合します。
凍結乾燥物を1 mLの二重蒸留水に10分間で溶解します。
抗DNA-POD
凍結乾燥物を1 mLの二重蒸留水に10分間で溶解します。十分に混合します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断には使用しないこと。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Anti-histone antibody (clone H11–4)
- Anti-DNA-POD antibody (clone MCA-33)
- Coating Buffer
- Washing Buffer
- Incubation Buffer, ready-to-use solution
- Substrate Buffer, ready-to-use solution
- ABTS Substrate Tablet
- Microplate Modules
- Adhesive Plate Cover Foils
すべて表示 (9)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alice Elizabeth Kane et al.
Fundamental & clinical pharmacology, 30(3), 263-275 (2016-01-29)
Paracetamol is an analgesic commonly used by people of all ages, which is well documented to cause severe hepatotoxicity with acute overexposures. The risk of hepatotoxicity from nonacute paracetamol exposures is less extensively studied, and this is the exposure most
Yinhui Dong et al.
Autophagy, 10(2), 296-310 (2014-01-07)
Growing evidence has demonstrated that autophagy plays important and paradoxical roles in carcinogenesis, while senescence is considered to be a crucial tumor-suppressor mechanism in cancer prevention and treatment. In the present study we demonstrated that both autophagy and senescence were
Qing Zhao et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 40(3-4), 621-632 (2016-11-30)
Sulodexide is a powerful antithrombin agent with reno-protective property. However, whether it has beneficial effects on Contrast-Induced Nephropathy (CIN) remained elusive. In the current study, we evaluated the therapeutic effects of Sulodexide on CIN and investigated the potential mechanisms. CIN
Mei-Fen Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(1) (2018-12-28)
Gigantol is a bibenzyl compound derived from several medicinal orchids. This biologically active compound has shown promising therapeutic potential against diabetic cataracts, but whether this compound exerts beneficial effects on the other diabetic microvascular complications remains unclear. This study was
Jun Lu et al.
EBioMedicine, 34, 85-93 (2018-08-07)
Uncoordinated 51-like kinase 1 (ULK1) plays a vital role in autophagy. ULK1 dysregulation has recently been found in several human cancers. mRNA expression levels of ULK1 and clinical information were analysed from The Cancer Genome Atlas data. ULK1 expression levels