Merck
PHR1258
Supelco
リン酸クロロキン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クロロキン 二リン酸塩, N4-(7-クロロ-4-キノリニル)-N1,N1-ジメチル-1,4-ペンタンジアミン 二リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,700
¥20,700
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
CAS番号:
分子量:
515.86
Beilstein:
4223142
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥20,700
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
BP
EP
USP
traceable to USP 1118000
蒸気圧
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
chloroquine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
保管条件
protect from light
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
white to yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 g/L
benzene: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI Key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸クロロキンは、クロロキンのリン酸塩です。抗マラリア薬および殺アメーバ薬として使用されるアミノキノリン薬のクラスに属しています。[1]
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
リン酸クロロキンは、薄層クロマトグラフィー(TLC)および液体クロマトグラフィー(LC)により医薬製剤中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。[2][3]
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB3715と入力してください。これは単に証明書の例ですので、お客様の受け取るロットではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1258-1G:
PHR1258-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aminoquinolines against coronavirus disease 2019 (COVID-19): chloroquine or hydroxychloroquine
Sahraei Z, et al.
International Journal of Antimicrobial Agents, 105945(10.1016) (2020)
Rapid spectrofluorimetric determination of chloroquine phosphate tablets
Nelson O, et al.
International Journal of Drug Development and Research, 2(2), 412-417 (2010)
Determination of chloroquine and its decomposition products in various brands of different dosage forms by liquid chromatography
Abdelrahman AN, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 12(2), 205-208 (1994)
Claudia G C Cisneros et al.
Acta dermato-venereologica, 90(2), 175-178 (2010-02-20)
Toxic epidermal necrolysis-like lesions have been described in the setting of lupus erythematosus, and have been considered as a specific hyperacute variant of cutaneous lupus erythematosus, with features different from classical drug-related toxic epidermal necrolysis. We report here a series
Kazuhito Sasaki et al.
Anti-cancer drugs, 23(7), 675-682 (2012-05-09)
Autophagy is a complex of adaptive cellular response that enhances cancer cell survival in the face of cellular stresses such as chemotherapy. Recently, chloroquine diphosphate (CQ), a widely used antimalarial drug, has been studied as a potential inhibitor of autophagy.