サイズを選択してください
¥45,500
出荷可能日2025年4月09日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥45,500
出荷可能日2025年4月09日詳細
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
~300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
Cn1cnc(N)c2ncnc12
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
InChI Key
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- トランスフェクトされたヒト骨髄間葉系幹細胞(BM-MSC)を用いて、オートファジー関連遺伝子(Beclin 1、軽鎖3[LC3]およびp62)の発現量を決定するため[1]
- シスプラチンを用いて、A2780cp細胞におけるオートファジーに影響されるシスプラチン誘発性アポトーシスの阻害を検討するため[2]
- コリスチン誘発性オートファジーとアポトーシスの相互作用を検討するため[3]
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9281-100MG:
M9281-500MG:
M9281-500MG-PW:
M9281-100MG-PW:
M9281-BULK:
M9281-50MG:
M9281-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.