Merck
C6628
Sigma-Aldrich
クロロキン 二リン酸塩
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
別名:
N4-(7-クロロキノリン-4-イル)-N1,N1-ジエチルペンタン-1,4-ジアミンジホスフェート, N4-(7-クロロ-4-キノリニル)-N1,N1-ジメチル-1,4-ペンタンジアミン 二リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,400
50 G
¥26,180
100 G
¥29,750
250 G
¥77,700
¥14,400
単価¥19,200割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,400
50 G
¥26,180
100 G
¥29,750
250 G
¥77,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
CAS番号:
分子量:
515.86
Beilstein:
4223142
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,400
単価¥19,200割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
クロロキン 二リン酸塩, powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
品質水準
アッセイ
98.5-101.0% (EP)
フォーム
powder or crystals
mp
192-198 °C
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI Key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC1(4363)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロロキンは、キノロンファミリーに属している[1]、弱いインターカレーター試薬です。[2]クロロキンは、アメーバ症、関節リウマチ、円板状および全身性エリテマトーデスの治療に使用されます。[3]
クロロキンは、マラリア寄生虫のすべての発育段階における赤血球型を効果的に排除しますが、スポロゾイトには影響を与えません。また、抗生物質としても機能します。さらに、200 mg/mL(PBS、pH 5.0)の濃度で使用すると、赤血球抗原を変性させることなく抗原抗体複合体を解離させることができます。最近の研究では、クロロキン′が化学療法や放射線療法と併用する抗腫瘍薬としての癌治療に有効である可能性が示されています。抗マラリア作用は、マラリア原虫の栄養源となるヘモゾインへの、ヘムの重合を阻害することで発揮されます。クロロキンは薬物-ヘモゾイン複合体を形成し、重合鎖をキャップして、それ以上の重合を防ぎます。その結果、遊離ヘムが食胞に蓄積し、寄生虫に有毒な影響を与えます。さらに、クロロキンは T ヘルパー 17 細胞の転写因子に結合し、その分化を阻害することで、自己免疫療法としても作用します。[4]クロロキン二リン酸塩(CQ)は、オートファジー経路の阻害剤として頻繁に使用されています。クロロキン二リン酸塩とサリドロシドを併用すると、ミトコンドリアの機能不全とオートファジーが調節され、ヒト肝細胞でアポトーシスが開始されます。[5]
アプリケーション
DNAインターカレーター。また、トランスフェクション効率を上げるために使用されます。
クロロキン二リン酸塩は以下のことに使用されています:
  • in vitroでの抗マラリアアッセイ[6]
  • トランスフェクションおよび感染アッセイ[7]
  • オートファジー阻害[8]
  • 人工多能性幹細胞(iPS)の心筋細胞への分化[9]
  • 感染血液のフロートリートメント[10]
生物化学的/生理学的作用
抗マラリア薬の標準薬です。多剤耐性細胞株のMRPに対する基質であり、光活性を有するキノリン骨格の薬剤IAAQ(N-[4-[1-ヒドロキシ-2-(ジブチルアミノ)エチル]キノリン-8-イル]-4-アジドサリチルアミド)によるMRPの光親和性標識を阻害します。
特徴および利点
本化合物は、ADME Tox研究用製品として提供されています。ADME Tox製品に関する詳細については、こちらをクリックしてください。他の研究領域の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C6628-BULK:
C6628-50G-PW:
C6628-50G:
C6628-250G-PW:
C6628-100G-PW:
C6628-100G:
C6628-250G:
C6628-VAR:
C6628-25G-PW:
C6628-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E2F1 modulates p38 MAPK phosphorylation via transcriptional regulation of ASK1 and Wip1
Hershko T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(42), 31309-31316 (2006)
Ototoxicity of chloroquine
Matz GJ and Naunton RF
Archives of Otolaryngology, 88(4), 370-372 (1968)
Screening of medicinal plants from Reunion Island for antimalarial and cytotoxic activity
Jonville MC, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 120(3), 382-386 (2008)
Combination of chloroquine diphosphate and salidroside induces human liver cell apoptosis via regulation of mitochondrial dysfunction and autophagy
Bing J, et al.
Molecular Medicine Reports, 27, 1-12 (2023)
Mechanism of inhibition of DNA gyrase by analogues of nalidixic acid: the target of the drugs is DNA
Shen LL and Pernet AG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 82(2), 307-311 (1985)
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLC
質問
1–3/3 質問  
  1. In primary neuron culture, what concentration is used for chloroquine and what solvent is used to dissolve it?
    1 回答
    1. Per “Preparation Instructions” in the Data Sheet, Chloroquine diphosphate salt is soluble in water (50 mg/mL).
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/564/826/c6628dat-ms.pdf
      For more guidance on use in cell culture applications, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      役に立ちましたか?
  2. salve per la sua preparazione, in che soluzione si deve sciogliere ?
    1 回答
    1. This product is soluble at 50 mg/mL in water. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/564/826/c6628dat-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How should I store stock solutions of this product? For how long should I store?
    1 回答
    1. Stock solutions should be protected from light and may be stored at 4 °C or in aliquots at -20 °C. The time frame for solution storage has not been determined.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/564/826/c6628dat-ms.pdf