Merck
BP1100
ヒドロキシクロロキン硫酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
7-クロロ-4-[4-(N-エチル-N-b-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メチルブチルアミノ]キノリン硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS番号:
分子量:
433.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
BP
APIファミリー
hydroxychloroquine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
BP
off-white
mp
238-241 °C
溶解性
water: soluble
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Hydroxychloroquine sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Hydroxychloroquine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ヒドロキシクロロキン硫酸塩は、抗炎症性(TNFを介する)の疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)であり、ヘムポリメラーゼ阻害剤です。 マラリアの治療に使用されます。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Famotidine
    British Pharmacopeia
    British Pharmacopoeia, 44(12), 1000-1004 (2020)
    Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
    A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
    Fuzery AK, et al.
    Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)
    Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
    Charlier B,et al.
    Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)
    QUALITY BY DESIGN IN THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD BY ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY FOR QUANTIFICATION OF HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
    Ferraz LRM, et al.
    International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 5(11), 4666-4666 (2014)