由来生物
synthetic
品質水準
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
BP
EP
USP
traceable to USP 1118328
蒸気圧
0.0000811 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
chloroquine
形状
crystalline
包装
pkg of 50 mg
色
white to brown
pH
3.86 (24.9 °C)
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C (971.4 hPa)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI Key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2438-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.