Merck
H0915
Sigma-Aldrich
ヒドロキシクロロキン硫酸塩
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory
別名:
ヒドロキシクロロキン 硫酸, 7-クロロ-4-[4-(N-エチル-N-b-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メチルブチルアミノ]キノリン硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS番号:
分子量:
433.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ヒドロキシクロロキン硫酸塩, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
white to off-white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロキシクロロキン硫酸塩の用途:
  • アポトーシスアッセイのための細胞を処理する自食作用阻害剤膀胱癌細胞株におけるピラルビシン誘発された自食作用の役割の研究
  • 免疫蛍光法アッセイによるDENV-2(デング熱ウィルス-2)感染に対するヒドロキシクロロキンの抗ウィルス性の機序の評価
  • オートファゴソームとリソソームの融合の阻害
生物化学的/生理学的作用
ヒドロキシクロロキンは関節リウマチおよび全身性エリテマトーデスの治療にも使用されています。
ヒドロキシクロロキン硫酸塩は、抗炎症性(TNFを介する)の疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)であり、ヘムポリメラーゼ阻害剤です。 マラリアの治療に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H0915-5MG:
H0915-VAR:
H0915-BULK:
H0915-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pharmacotherapeutics for Advanced Practice, 536, 435-435 (2006)
Barry Ladizinski et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 68(5), 749-755 (2013-02-05)
Frontal fibrosing alopecia (FFA) is a type of scarring hair loss primarily observed in postmenopausal women and characterized by fronto-tempero-parietal hairline recession, perifollicular erythema, and loss of eyebrows. The incidence is unknown, but the number of women presenting with this
Pirarubicin induces an autophagic cytoprotective response through suppression of the mammalian target of rapamycin signaling pathway in human bladder cancer cells
Li K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 460(2), 380-385 (2015)
The autophagy inhibitor spautin-1, either alone or combined with doxorubicin, decreases cell survival and colony formation in canine appendicular osteosarcoma cells
Schott CR, et al.
Testing, 13(10), e0206427-e0206427 (2018)
Fluorescence Microscopy Analysis of Drug Effect on Autophagosome Formation
Stankov M, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy (2013)
資料
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research