Merck
1118350
USP
Chloroquine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, Monodesethylchloroqu​ine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥180,000
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥180,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22ClN3
CAS番号:
分子量:
291.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥180,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
chloroquine
フォーム
powder
包装
pkg of 15 mg
メーカー/製品名
USP
保管条件
protect from light
tan
bp
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
mp
176-215.6 °F (80—102°C)
溶解性
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
密度
1.14 g/cm3
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chloroquine Related Compound D is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.[1]
アプリケーション
Chloroquine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1118350-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
HPLC with ultraviolet detection for the determination of chloroquine and desethylchloroquine in whole blood and finger-prick capillary blood dried on filter paper
Cheomung A and Na-Bangchang K
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(5), 1031-1040 (2011)
An HPLC method with diode array detector for the simultaneous quantification of chloroquine and desethylchloroquine in plasma and whole blood samples from Plasmodium vivax patients in Vietnam, using quinine as an internal standard
Van Pham T, et al.
Biomedical Chromatography, 30(7), 1104-1111 (2016)
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Chloroquine Phosphate USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
プロトコル
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.