1118394
USP
Chloroquine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥205,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClN3O · H2SO4
分子量:
433.95
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
chloroquine
フォーム
powder
包装
pkg of 15 mg
メーカー/製品名
USP
保管条件
protect from light
色
yellow
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Chloroquine Related Compound G is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.[1]
アプリケーション
Chloroquine Related Compound G USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Chloroquine Phosphate USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
プロトコル
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.