Merck
471283
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン
≥99.5%
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
593 °F
expl. lim.
8 %
不純物
≤0.1% (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 112 g/L at 20 °C
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリエチルアミン(TEA、Et3N)は、脂肪族アミンです。マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)用のマトリックスへの添加により、透明な液体マトリックスが得られ、MALDI質量分析(MS)イメージングにおける空間分解能が向上します。医薬品有効活性成分中のトリエチルアミンの測定のための、ヘッドスペースガスクロマトグラフィー(GC)法が報告されています。トリエチルアミン蒸気の粘性率が、密度および温度幅において測定されています。
アプリケーション
トリエチルアミンは以下の合成において使用されています:
  • 5'-ジメトキシトリチル-5-(フロ-2-イル)-2'-デオキシウリジン
  • 3'-(2-シアノエチル)ジイソプロピルホスホラミダイト-5'-ジメトキシトリチル-5-(フロ-2-イル)-2'-デオキシウリジン
  • ポリエチレンイミン600-β-シクロデキストリン (PEI600-β-CyD)
グリセロールとジメチルカルボネート(DMC)間のトランスエステル化反応による、グリセロールジカルボネートの調製のための均一な触媒として使用できます。
包装
クローズドヘッドスチールドラム入り18L。ガラスボトル入り100mL、500mL、2L、6×500mL、4L。Kilo-Lab®スチールシリンダー入り200L。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471283-BULK:
471283-2.5L:
471283-25ML:
471283-2L:4548173942025
471283-200L:4548173942018
471283-18L:
471283-4X100ML:4548173925738
80405:
471283-4L:
471283-6X500ML:4548173925745
471283-1L:
471283-100ML:4548173942001
QR-013-500ML:
471283-2ML:
471283-500ML:4548173942032
471283-VAR:
471283-5L:
471283-4X4L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of glycerol 1,2-carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl carbonate using triethylamine as a facile separable homogeneous catalyst.
Ochoa-Gomez JR, et al.
Green Chemistry, 14(12), 3368-3376 (2012)
GC quantification of cyclopropylamine, diethylamine and triethylamine in active pharmaceutical ingredients.
Raghuram P, et al.
Chromatographia, 71(9-10), 963-966 (2010)
Transparent triethylamine-containing MALDI matrices.
Rubakhin SS and Sweedler JV.
Israel J. Chem., 47(2), 185-193 (2007)
Nicholas J Greco et al.
Nature protocols, 2(2), 305-316 (2007-04-05)
We describe procedures for the synthesis of a fluorescent pyrimidine analog and its site-specific incorporation into a DNA oligomer. The 5'-protected and 3'-activated nucleoside 4 is synthesized in three steps with an overall yield of 40%. Site-specific incorporation into a
The viscosity of triethylamine vapor at low densities and in the saturated vapor phase.
Teske V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 293(2), 190-195 (2010)