包装
pkg of 1 × 10 mg (880127P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880127P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880127P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880127P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880127P-25MG:
880127P-10MG:
880127P-100MG:
880127P-BULK:
880127P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック