アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850371C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850371C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850371C
濃度
10 mg/mL (850371C-25mg)
25 mg/mL (850371C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C52H104NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h50H,6-49H2,1-5H3
InChI Key
HRTBOPUWPUXROO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- to study its effects on non-amyloidogenic processing of amyloid precursor protein (APP)/α-secretase activity[2]
- to prepare a lipid monolayer to study whether ligand is specifically targeted to domains containing Cu(II)-iminodiacetate lipid (Cu-PSIDA)[3]
- as a lipid standard for the quantification of lipid species from lipid droplets by hydrophilic interaction liquid chromatography-high performance liquid chromatography (HILIC-HPLC) [4]
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850371C-VAR:
850371C-BULK:
850371C-25MG:4548174018231
850371C-500MG:4548174018248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)