Merck
850521P
Avanti
n-decyl-β-D-maltoside
n-decyl-β-D-maltopyranoside, powder
別名:
DM; decyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,800
¥23,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H42O11
CAS番号:
分子量:
482.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
¥23,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
フォーム
powder
分子量
482.56 g/mol
包装
pkg of 1 × 1 g (850521P-1g)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850521P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI Key
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
n-decyl-β-D-maltoside may be used as a detergent component in decyl maltopyranoside (DM)/lysis buffer to prevent protein aggregation during purification.[1] It may also be used as a component of lysis buffer in serum amyloid A protein purification.[2]
包装
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850521P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850521P-1G:
850521P-BULK:
850521P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zehan Hu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(38), 19077-19082 (2019-09-06)
Serum amyloid A (SAA) proteins are strongly induced in the liver by systemic infection and in the intestine by bacterial colonization. In infected mice, SAA proteins circulate in association with the vitamin A derivative retinol, suggesting that SAAs transport retinol
June-Yong Lee et al.
Cell, 180(1), 79-91 (2019-12-24)
Lymphoid cells that produce interleukin (IL)-17 cytokines protect barrier tissues from pathogenic microbes but are also prominent effectors of inflammation and autoimmune disease. T helper 17 (Th17) cells, defined by RORγt-dependent production of IL-17A and IL-17F, exert homeostatic functions in