Merck
KITALYSIS-PHO
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput 24-Catalyst Photoredox Reaction Screening Kit-Pack of 2
別名:
high-throughput photoredox catalyst screening kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 PKG
¥128,000
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 PKG
¥128,000
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
アプリケーション
Screening kit for photocatalytic reactions to be used with Photo KitAlysis Starter Kit. Step-by-step user guide is provided in the below hyperlink.
Step-by-Step Guide for Photocatalysis Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 24 pre-weighed catalysts in glass vials loaded with stir bars and topped with cap mat
  • 4 degassed anhydrous solvents (DCM, DCE, DMF, MeCN)
  • 1 NEW KitAlysis 24-Well Reaction Block Replacement Film
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stirbars
  • 1 internal standard
For use Photo KitAlysis High-Throughput Screen Platform (sold seperately)Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box (sold separately).
Features:
  • Designed and tested by synthetic chemists
  • Easily run 24-microscale reactions in parallel
  • 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst, 0.1 M concentration
  • Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 224758Tris(2,2′-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate, powderSDS
  • 232017Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 99%SDS
  • 2723452,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 98%SDS
  • 318337Acridine Orange hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)SDS
  • 333190Bismuth(III) sulfide, 99%SDS
  • 343714Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate, 98%SDS
  • 4598529,10-Anthracenedicarbonitrile, 97%SDS
  • 46955Fluorescein, suitable for fluorescence, free acidSDS
  • 637017Bismuth(III) oxide, nanopowder, 90-210 nm particle size, 99.8% trace metals basisSDS
  • 688096Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III), 97%SDS
  • 747769[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6SDS
  • 747777[Ru(bpz)3][PF6]2, 95%SDS
  • 747785[Ru(bpm)3][Cl]2SDS
  • 747793(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6SDS
  • 7932219-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborateSDS
  • 7938769-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborateSDS
  • 7941719-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborateSDS
  • 804215[Ir{dFCF3ppy}2(bpy)]PF6SDS
  • 9004219-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate, ≥95%SDS
  • 9006922,4,6-Tris(4-methoxyphenyl)pyrylium tetrafluoroborateSDS
  • 9006939-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate, 95%SDS
  • 90069410-(3,5-Dimethoxyphenyl)-9-mesityl-1,3,6,8-tetramethoxyacridin-10-ium tetrafluoroborate, ≥93%SDS
  • D604002,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 98%SDS
  • P2508Proflavine hemisulfate salt hydrate, powderSDS
  • 900633Dichloromethane, anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%SDS
  • 9006371,2-Dichloroethane, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900638N,N-Dimethylformamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900644Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • B34656Biphenyl, ReagentPlus®, 99.5%SDS
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mmSDS
すべて表示 (30)
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
プロトコル
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit