Merck
Z742107
Sigma-Aldrich
KitAlysis24ウェル 反応ブロックとスクリュードライバーセット
別名:
Reaction block
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥130,000
¥130,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥130,000
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥130,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
品質水準
詳細
KitAlysis Bench Top Inertion Box(Z742064)またはグローブボックス/グローブバッグと組み合わせて使用すると、キットのセットアップ用に不活性雰囲気が供給されます。
KitAlysis High-Throughput Screening Kitを使用できるようにデザインされています。
構成品:
  • 24-Well Reaction Block
  • Torque Screwdriver(トルクドライバー)
  • 反応の終了後にトルクのかかったネジを簡単に取り外すための小さなドライバーが含まれています。
  • 10 Reaction Block Replacement Screws(10反応ブロック交換用ネジ)
特徴および利点
  • 高温での加熱中に溶媒の損失を最小限に抑えるため、ブロックを密閉するように特別に設計されたTorque Screwdriver。
  • トルクの設定により、ネジの締めすぎや脱落を防止します。
  • 反応の終了後にトルクのかかったネジを簡単に取り外すための小さなドライバーが含まれています。
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
すべて表示
プロトコル
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
関連コンテンツ
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.