Merck
D60400
Sigma-Aldrich
2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-p-ベンゾキノン
98%
別名:
4,5-ジクロロ-3,6-ジオキソ-1,4-シクロヘキサジエン-1,2-ジカルボニトリル, DDQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
227.00
Beilstein:
747939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C(=O)C(C#N)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI Key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-p-ベンゾキノン(DDQ)は以下の用途に使用できます:
  • チオアセタール、アセタール、およびケタールなどのさまざまな化合物に用いる脱保護試薬として
  • イミンおよびアルキンまたはアルケンからキノリンを合成するための電子移動試薬として
  • ベンジル型およびアリル型C−H官能基化に用いる有効試薬として
  • 官能基化されたフランおよびベンゾフランの合成に用いる酸化剤として
  • 1,2-ベンゾイソオキサゾールの効率的な合成においてPh3Pとともに用いる試薬として
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D60400-10G:4548173194455
D60400-100G:4548173194448
D60400-250MG:4548174014127
D60400-500G:
D60400-10KG:
D60400-VAR:
D60400-BULK:
D60400-5G:4548173194462
文書ライブラリにアクセスする
Deprotection of benzyl ethers using 2, 3-dichloro-5, 6-dicyano-p-benzoquinone (DDQ) under photoirradiation.
Rahim MA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(43), 7307-7309 (2005)
Solvent-Free One-Step Photochemical Hydroxylation of Benzene Derivatives by the Singlet Excited State of 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-p-benzoquinone Acting as a Super Oxidant.
Ohkubo K, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(7), 2855-2861 (2015)
Predictive model for oxidative C-H bond functionalization reactivity with 2, 3-dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone.
Morales-Rivera CA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(49), 17935-17944 (2017)
DDQ-mediated formation of carbon? carbon bonds: Oxidation of imines
Bortolotti B, et al.
Tetrahedron, 49, 10157-10157 (1993)
Ayse Kocabalkanli et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 57(12), 993-997 (2003-02-05)
Nucleosides have been of great interest since their strong antiviral activities were discovered. 1,3-Oxathiolane ring system has been known for many years, but it is in recent years that the ring has been used as the sugar ring in nucleoside