Merck
KITALYSIS-BOR
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Miyaura Borylation Reaction Screening Kit-Pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 PKG
¥125,800
¥125,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 PKG
¥125,800
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.21
¥125,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
官能基
phosphine
詳細
The KitAlysis High-Throughput Miyaura Borylation Reaction Screening Kit enables chemists to quickly and efficiently screen reaction conditions for Pd catalyzed Miyaura borylation reactions. Quick identification of optimal conditions allows faster scale-up of the desired synthetic transformation. All required chemicals come pre-weighed for ease of use. A step-by-step user guide and experimental excel sheets are available for download to facilitate the process.
アプリケーション
Step-by-step user guides and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for Miyaura Borylation Reaction Screening Kit
Downloadable Experiment excel sheets
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 6 x 4 pre-weighed catalysts in glass vials loaded with stir bars and topped with cap mat.
  • 4 x 4 mL reaction vials with pre-weighed KOAc
  • Bis(pinacolato)diboron (473294), tetrahydroxydiboron (754242), and pinacol (221171)
  • 1 (2 mL) ampule each of toluene, THF, n-butanol, DMA, MeOH, MeCN, ethylene glycol and DIPEA.
  • 1 NEW KitAlysis 24-Well Reaction Block Replacement Film.
  • 4 stir bars for substrate stock solution vials.
  • 1 internal standard.
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
特徴および利点
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reactions in parallel.
  • 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst, 3 equiv. base, 0.1 M concentration.
  • Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 764175P(Cy3) Pd G3, 97%SDS
  • 791733Potassium acetate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%SDS
  • 804274XPhos Pd G4, 95%SDS
  • 804282SPhos Pd G4SDS
  • 804290RuPhos Pd G4SDS
  • 804975DTBPF-Pd-G3SDS
  • 900349cataCXium A Pd G4SDS
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900631Ethylene glycol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%SDS
  • 9006391-Butanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900641Methanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900644Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%SDS
  • 900690N,N-Diisopropylethylamine, purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%SDS
  • 221171Pinacol, 98%SDS
  • 473294Bis(pinacolato)diboron, 99%SDS
  • 754242Tetrahydroxydiboron, 95%SDS
  • B34656Biphenyl, ReagentPlus®, 99.5%SDS
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mmSDS
  • Z742110KitAlysis 24-well reaction block replacement filmSDS
すべて表示 (21)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
プロトコル
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
関連コンテンツ
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。