反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
アプリケーション
KitAlysisハイスループットパラジウムプレ触媒クロスカップリング反応スクリーニングキットのステップバイステップガイド
ダウンロード可能な実験用Excelシート
各キットには、以下のコンポーネントを含むカスタマイズ可能なスクリーニングセットが2つ含まれています:
- 攪拌棒付きでキャップマットを上部に備えたガラスマイクロバイアル入りの、24個の事前計量済み触媒
- KitAlysis 24ウェル反応ブロック交換フィルム:2枚
- 撹拌棒が付いた空の基質原液反応バイアル:4個
- 原液用の撹拌棒:3本
- 内部標準物質:1個
このプロトコルに従い、TLC-MSを介して反応の進行を監視してください
KitAlysisベンチトップ不活性ボックスおよび24ウェル反応ブロック(別売)とともにご使用いただくことをお勧めします。
特徴および利点
- 合成化学者によって設計され検査されています。
- 24個のマイクロスケール反応を並行して簡単に実行できます。
- 推奨する条件:1 μmol触媒(10 mol%)0.1 M濃度での10 μmol反応、および3当量の塩基
- 迅速に計算し、電子実験ノートに簡単に組み込むためのカスタマイズおよびダウンロード可能なExcelテンプレート
法的情報
推奨
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
プロトコル
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
関連コンテンツ
有機合成における化学反応の設計および最適化の目標は、反応パラメータを正確にコントロールし、目的の分子に至る最適な反応経路を見つけることです。
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.