Merck
794171
Sigma-Aldrich
9-メシチル-10-メチルアクリジニウムテトラフルオロボレート
別名:
9-メシチル-10-メチルアクリジニウムテトラフルオロボレート, 10-メチル-9-(2,4,6-トリメチルフェニル)アクリジニウムテトラフルオロボレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22BF4N
CAS番号:
分子量:
399.23
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
光触媒活性化
450 nm
SMILES記法
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
触媒がフォトレドックス触媒反応を通じて無数の変換を仲介することが、Nicewiczらによって報告されています。以下の用途には、アルケンのアンチマルコフニコフヒドロアミノ化、アルケンへのカルボン酸の付加、およびラングロワ試薬(743232)を用いたスチレンのヒドロトリフルオロメチル化が含まれています。
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
794171-1G:4548173912561
794171-250MG:4548173912578
794171-VAR:
794171-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
マルコフニコフ型アルケンの反応性については、すでに研究が進んでおり、商用および研究用化学品の合成に幅広く使用されていますが、触媒を使用したアンチマルコフニコフ選択的付加化合物の合成に関する研究はまだまだ不十分です。
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.