Merck
Z742064
Sigma-Aldrich
KitAlysis Benchtop Inertion Box
別名:
Benchtop Inertion Box
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥131,000
¥131,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥131,000
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥131,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
実験室のドラフト(換気フード)内で酸素感受性のクロスカップリング反応を実行するための不活性環境を提供します。
KitAlysis High-Throughput Screening KitおよびKitAlysis 24-Well Reaction Blockを使用できるようにデザインされています。
特徴および利点
  • 不活性雰囲気下で24のマイクロスケール反応を並行して実行してください。
  • 作業エリア上に不活性ガスを一定流量で供給します。
  • フードまたはスタンドアロンタンク上の不活性ガス弁からチューブ(別売)を簡単に取付けることができます。
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
プロトコル
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
すべて表示
関連コンテンツ
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.