Merck
343714
Sigma-Aldrich
ジクロロトリス(1,10-フェナントロリン)ルテニウム(II) 水和物
98%
別名:
トリス(1,10-フェナントロリン)ルテニウム(II)クロリド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,800
¥21,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H24Cl2N6Ru · xH2O
CAS番号:
分子量:
712.59 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.Cl[Ru]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.H2O.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;;/h3*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
WGNGRGQLNAWTJI-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
ニワトリ胚漿尿膜中の[Ru(Phen)]の酸素感受性及び光毒性が、研究されました。 [1]
アプリケーション
ジクロロ(トリス-1,10-フェナントロリン)ルテニウム(II) 水和物の蛍光消光は、酸素によって誘発されます。[2]1 (Ru(phen)3Cl2 は、メソポーラス分子ふるい (SBA-15)をインプリントするために使用することができます。[3]
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
343714-5G:
343714-BULK:
343714-1G:
343714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Jianfeng Zhang et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-25)
A cost-effective, simple, and time-saving method to fabricate mono-dispersed periodic microsphere structures on substrates with patterned sites is very meaningful due to their significance on various biological studies. Herein, a simple and facile method to fabricate mono-dispersed microsphere arrays on
In vivo measurement of tissue oxygenation by time-resolved luminescence spectroscopy: advantageous properties of dichlorotris (1, 10-phenanthroline)-ruthenium (II) hydrate.
Huntosova V, et al.
Journal of Biomedical Optics null
Molecular imprinting of mesoporous SBA-15 with chiral ruthenium complexes.
Coutinho D,et al
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 249-255 null
Molecular imprinting of mesoporous SBA-15 with chiral ruthenium complexes.
Coutinho D,et al
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association null
Oxygen sensor based on the fluorescence quenching of a ruthenium complex immobilized in a biocompatible poly (ethylene glycol) hydrogel.
O' Neal DP, et al.
Sensors null