Merck
481548
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸リチウム
greener alternative
99.995% trace metals basis
別名:
LiTf, トリフルオロメタンスルホン酸 リチウム塩, リチウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,200
25 G
¥31,300
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,200
25 G
¥31,300
About This Item
化学式:
CF3SO3Li
CAS番号:
分子量:
156.01
Beilstein:
4301818
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤60 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸リチウムは、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。[1][2][3][4]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
LiOTfは、下記のようなさまざまなアプリケーションに使用することができます:
  • 電気化学発光セルのポリマー層[5]
  • リチウムイオン電池の電解質[6]
  • アルコールのアセチル化およびアルデヒドのジアセチル化のための再利用可能な触媒[7]
  • スーパーキャパシタ用セパレータ[8]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481548-VAR:
481548-25G:
481548-BULK:
481548-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lithium trifluoromethanesulfonate (LiOTf) as a recyclable catalyst for highly efficient acetylation of alcohols and diacetylation of aldehydes under mild and neutral reaction conditions
Karimi B and Maleki J
The Journal of Organic Chemistry, 68(12), 4951-4954 (2003)
Development of all-solid-state mediator-enhanced supercapacitors with polyvinylidene fluoride/lithium trifluoromethanesulfonate separators
Zhou J, et al.
Journal of Power Sources, 196(23), 10479-10483 (2011)
Hu, Q.; Osswald, S.; Daniel, R.; Zhu, Y.; Wesel, S.; Ortiz, L.; Sadoway, D.R.
Journal of Power Sources, 196, 5604-5604 (2011)
An improved high-performance lithium-air battery
Jung H, et al.
Nature Chemistry, 4(7), 579-579 (2012)
Polymer light-emitting electrochemical cells: Doping, luminescence, and mobility
Edman L, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 70(11), 115212-115212 (2004)
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf