Merck
757136
Sigma-Aldrich
リチウム ビス(オキサラート)ホウ酸
greener alternative
別名:
LiBOB, リチウム ビス(エタンジオアート)ホウ酸, リチウム ビス(オキサレート)ホウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiB(C2O4)2
CAS番号:
分子量:
193.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/C4BO8.Li/c6-1-2(7)11-5(10-1)12-3(8)4(9)13-5;/q-1;+1
InChI Key
NVQAYVUCVASGDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウム ビス(オキサラート)ホウ酸(LiBOB)は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
アプリケーション
LiBOBは、リチウムイオン電池のグラファイトベースのアノード材料を保護するために使用できる耐熱性電解質です。放電容量維持率は約83%であり、良好な電気化学的性能を示します。
LiBOBはリチウムイオン電池のための新しいホウ素ベースのLi塩電解物質です。良好な膜形成能と高い熱安定性を有し環境に優しく、また様々なアノードおよび酸化金属カソードに適合します。
法的情報
製造:Albemarle US Inc
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
757136-50G:4548173312866
757136-25G:4548173312859
757136-BULK:
757136-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surface layer formed on silicon thin-film electrode in lithium bis (oxalato) borate-based electrolyte
Choi N, et al.
Journal of Power Sources, 172(1), 404-409 (2007)
Snehashis Choudhury et al.
Nature communications, 10(1), 4398-4398 (2019-09-29)
Electrochemical cells based on alkali metal anodes are receiving intensive scientific interest as potentially transformative technology platforms for electrical energy storage. Chemical, morphological, mechanical and hydrodynamic instabilities at the metal anode produce uneven metal electrodeposition and poor anode reversibility, which, are among the many
On the electrochemical and thermal behavior of lithium bis (oxalato) borate (LiBOB) solutions
Larush-Asraf L, et al.
Journal of Power Sources, 174(2), 400-407 (2007)
Wengao Zhao et al.
ChemSusChem, 11(13), 2211-2220 (2018-05-03)
The long-term cycling performance, rate capability, and voltage stability of lithium (Li) metal batteries with LiNi0.76 Mn0.14 Co0.10 O2 (NMC76) cathodes is greatly enhanced by lithium bis(oxalato)borate (LiBOB) additive in the LiPF6 -based electrolyte. With 2 % LiBOB in the electrolyte
Shoichi Matsuda et al.
Scientific reports, 9(1), 6211-6211 (2019-04-19)
Data-driven material discovery has recently become popular in the field of next-generation secondary batteries. However, it is important to obtain large, high quality data sets to apply data-driven methods such as evolutionary algorithms or Bayesian optimization. Combinatorial high-throughput techniques are
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
すべて表示