グレード
battery grade
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900018-VAR:
900018-500G:
900018-25G:
900018-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.