Merck
450227
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム
greener alternative
battery grade, ≥99.99% trace metals basis
別名:
フッ化リンリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,200
25 G
¥64,100
250 G
¥244,800
¥19,200
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,200
25 G
¥64,100
250 G
¥244,800
About This Item
化学式:
LiPF6
CAS番号:
分子量:
151.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
グレード:
battery grade
フォーム:
powder
¥19,200
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサフルオロリン酸リチウムは、リチウムイオン電池の作製に使用できる電解質材料のひとつです。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵に使用できる、環境により配慮した、持続可能な電池の生成が可能になります。[1][2][3][4]
アプリケーション
本製品は、リチウムイオン電池の調製に広く使用されています。[5]LiPF6は、ジメチルスルホキシド(DMSO)とともに使用され、リチウム空気電池用電解液を構成しました。[6]
その他情報
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムイオンバッテリー電解質用のヘキサフルオロリン酸リチウムの調製と特性評価
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450227-25G:
450227-5G:
450227-BULK:
450227-250G:
450227-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proc. Power Sources Conf., 37th, 231-231 (1996)
M D S Lekgoathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 651-654 (2015-10-11)
The structure of LiPF6 has been probed using Raman scattering as well as pXRD and the results are compared and contrasted. The conventional Bragg angle scattering pXRD determines that dry LiPF6 crystallizes in a trigonal structure (Space Group R-3 (148))
Kewei Liu et al.
ACS nano, 9(6), 6041-6049 (2015-06-06)
The two-dimensional single-layer and few-layered graphene exhibit many attractive properties such as large specific surface area and high charge carrier mobility. However, graphene sheets tend to stack together and form aggregates, which do not possess the desirable properties associated with
Infrared spectroscopy studies on stability of dimethyl sulfoxide for application in a Li?air battery
Mozhzhukhina N, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(36), 18375-18380 (2013)
Shijia Zhao et al.
Nanoscale, 7(5), 1984-1993 (2014-12-30)
Hydrogenated carbon nanomaterials exhibit many advantages in both mechanical and electrochemical properties, and thus have a wide range of potential applications. However, methods to control the hydrogenation and the effect of hydrogenation on the microstructure and properties of the produced
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
すべて表示
関連コンテンツ
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
電池、燃料電池、スーパーキャパシタはエネルギーの生成および蓄積において電気化学的プロセスに依存しています。それらの動作と電子/イオン輸送の分離を理解します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf