Merck
809942
Sigma-Aldrich
炭酸ジメチル
greener alternative
battery grade, ≥99.9%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
別名:
炭酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CO
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
635821
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI Key
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a green chemical. Click here for more information.
アプリケーション
Alkyl carbonates find applications as solvents for lithium ion battery electrolytes and the use of high quality battery grade electrolytes having extremely low water (<10 ppm) and acid (<10 ppm) contents are critical for achieving high electrochemical performance.
その他情報
  • These additives have low water content (less than 100 ppm).
  • Please handle under inert and moisture free environment (glove box).
  • Keep containers tightly closed.
  • Keep away from heat and ignition sources.
  • Store in a cool and dry place.
  • Avoid storing together with oxidizers.
法的情報
Product of MU Ionic Solutions Corp
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809942-25G:
809942-VAR:
809942-BULK:
809942-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
スケールアップ可能なポリアニオン系正極材料(リン酸塩)の合成法と、ナノ構造LMP正極材料の電気化学的性質について紹介します。
すべて表示