Merck
809969
Sigma-Aldrich
炭酸プロピレン
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
別名:
1,2-プロパンジオールサイクリックカルボナート, 4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,800
500 G
¥31,800
¥11,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,800
500 G
¥31,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
107913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
不純物
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Alkyl carbonates find applications as solvents for lithium ion battery electrolytes and the use of high quality battery grade electrolytes having extremely low water (<10 ppm) and acid (<10 ppm) contents are critical for achieving high electrochemical performance.
調製ノート
These additives have low water content (less than 100 ppm). Please handle under inert and moisture free enviornment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
法的情報
Product of MU Ionic Solutions Corp
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809969-25G:
809969-500G:
809969-VAR:
809969-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gor YG, et al.
Journal of Power Sources, 294 (2015)
Shi C, et al.
Electrochimica Acta, 174 (2015)
資料
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
エネルギー貯蔵システムにおけるニッケルリッチ層状酸化物正極材料の課題と製造プロセスについて説明しています。
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
すべて表示