フォーム
paste (microparticles)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥75%
抵抗性
1-3 * 10^-5 Ω-cm (conductive paste)
1.59 μΩ-cm, 20°C
Matrix
α-Terpineol
粒径
200 nm (80%)
<5 nm (20%)
粘度
100,000-300,000 cP, 0.4 rpm(25 °C, Brookfield)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
転移温度
curing temperature 120-150 °C (30-60 min)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Recommended washing solvent = polar solvent (Ethanol, IPA, Methanol, etc)
Recommended substrates = ITO film & glass, plastic film
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.0 °F
引火点(℃)
96.1 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735825-25G:
735825-25G-PW:
735825-BULK:
735825-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm