Merck
449504
Sigma-Aldrich
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミド リチウム塩
別名:
ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミン リチウム塩, ビストリフルオロメタンスルホンイミド酸リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2NLiSO2CF3
CAS番号:
分子量:
287.09
Beilstein:
6625414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
234-238 °C (lit.)
SMILES記法
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI Key
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドリチウム塩(Li-TFSI)は以下の用途に使用されています:
  • ポルフィリンベースの有機太陽電池の電力変換効率を改善するための化学添加物として     
  • 重合イオン溶液を開発するためのイミダゾリウムコアベアリングモノマーイオン溶液の調製における試薬として
  • 対応するトリフレートのアニオンメタセシスによりキラルイミダゾリウム塩を調製するため       
  • リチウムイオン電池に用いる固体高分子電解質の合成のため 
  • イソプレーンとさまざまなジエノフィルとのDiels–Alder反応に使用される、再使用可能で均質な高分子電解質触媒の合成のため
  • リチウム電池用電解質および新規希土類ルイス酸触媒の調製に使用
その他情報
含フッ素窒素酸の総説についてはCoordination Chemistry Reviewsをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449504-BULK:
449504-50G:
449504-250G:
449504-VAR:
449504-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (ethylene oxide carbonates) solid polymer electrolytes for lithium batteries
Meabe L, et al.
Electrochimica Acta, 264, 367-375 (2018)
3-[2-(Oxiran-2-yl) ethyl]-1-{4-[(2-oxiran-2-yl) ethoxy] benzyl} imidazolium bis (Trifluoromethane) sulfonimide
Chardin C, et al.
Molbank, 2018(1), M974-M974 (2018)
Susana Arrechea et al.
Nanoscale, 8(41), 17953-17962 (2016-10-21)
Two new conjugated acceptor-π-donor-π-acceptor (A-π-D-π-A) porphyrins have been synthesised using 3-ethylrhodanine (1a) or dicyanovinylene (1b) groups as acceptor units. Their optical and electrochemical properties made these materials excellent electron donors along with PC71BM as the acceptor for solution-processed bulk heterojunction
Amino alcohol-derived chiral ionic liquids: structural investigations toward chiral recognition
Vasiloiu M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 26(18-19), 1069-1082 (2015)
An appraisal of tetraethylsulfamide as plasticizer for poly (ethylene oxide)- LiN (CF3SO2)2 rubbery electrolytes
Labreche C, et al.
Macromolecules, 29, 7795-7795 (1996)
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
米国アルゴンヌ国立研究所における、リチウムイオン電池正極材料(Li1.14Ni0.29Mn0.57O2)のプロセス開発とスケールアップについて詳しく述べます
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
すべて表示