Merck
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
別名:
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
195.22
Beilstein:
2050891
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
官能基
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
InChI Key
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407909-25G:
407909-BULK:
407909-100G:
407909-VAR:
407909-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)