Merck
S5261
Sigma-Aldrich
亜セレン酸ナトリウム
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
別名:
Selenious acid, Sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SeO3
CAS番号:
分子量:
172.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (inorganic)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
>350 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
亜セレン酸ナトリウムは生物研究でのセレニウム源として一般に使用されます。ここで、セレンは通常は血清から供給される必須微量元素です。セレンはグルタチオン・ペルオキシダーゼやチオレドキシン・レダクターゼなどのセレンタンパク質に存在します。セレンタンパク質は、システインのセレニウム類縁体であるセレノシステインとして含まれます。特に、グルタチオン・ペルオキシダーゼはin vivoで過酸化物のスカベンジャーとして解毒する役割を担っています。亜セレン酸ナトリウムは細胞増殖研究とがん研究に使用されています。cDNAマイクロアレイによる分析時にHepG2細胞での遺伝子発現を変化させるのに使用されています。亜セレン酸ナトリウムは亜鉛フィンガー・タンパク質/DNA相互作用を阻害できます。亜セレン酸ナトリウムはミトコンドリア膜電位を変化させることが示されているため、アポトーシスに寄与する可能性があります。
本製品は、細胞培養用途で使用するのに適した試験済み細胞培地(0.005 mg/L)です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5261-100G:4548173210988
S5261-VAR:
S5261-25G:4548173211008
S5261-10G:4548173210995
S5261-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Astrocytes expressing ALS-linked mutant FUS induce motor neuron death through release of tumor necrosis factor-alpha
Kia A, et al.
Glia, 66(5), 1016-1033 (2018)
Canonical TGF-beta signaling negatively regulates neuronal morphogenesis through TGIF/Smad complex-mediated CRMP2 suppression
Nakashima H, et al.
The Journal of Neuroscience, 2423-2417 (2018)
Miao Zhang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(5), 1456-1469 (2015-02-03)
Directed cardiac differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) enables disease modeling, investigation of human cardiogenesis, as well as large-scale production of cardiomyocytes (CMs) for translational purposes. Multiple CM differentiation protocols have been developed to individually address specific requirements of
Chih-Ching Yang et al.
PloS one, 9(7), e96006-e96006 (2014-07-02)
Deep-sea water (DSW), which is rich in micronutrients and minerals and with antioxidant and anti-inflammatory qualities, may be developed as marine drugs to provide intestinal protection against duodenal ulcers. We determined several characteristics in the modified DSW. We explored duodenal
Simon P W Hageman et al.
Water research, 47(7), 2118-2128 (2013-03-15)
Removal of the toxic selenium compounds selenite and selenate from waste water before discharge is becoming increasingly imperative in industrialized countries. Bacteria can reduce selenate to selenite, but also further to elemental selenium, selenide or organic selenium. In this paper
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.