Merck
363774
Sigma-Aldrich
4-ブロモ安息香酸エチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
229.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
131 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-ブロモ安息香酸エチルは電子求引性置換基を有するエステルです。4-ブロモ安息香酸エチルは、0℃でカリウムジイソブチル-t-ブトキシアルミニウム水素化物(PDBBA)で還元されてアルデヒドが生成します。4-ブロモ安息香酸エチルおよび置換塩化ベンジルと亜鉛末および Pd 触媒との反応が報告されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
363774-BULK:
363774-VAR:
363774-25G:
363774-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christophe Duplais et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(4), 562-564 (2010-01-12)
A remarkably simple entry to unsymmetrical diarylmethanes has been developed that relies on an in situ organozinc-mediated, palladium-catalyzed cross-coupling. Thus, by mixing a benzyl and aryl halide together in the presence of Zn metal and a Pd catalyst, diarylmethanes are
Chemoselective Reduction of Esters to Aldehydes by Potassium Diisobutyl-t-butoxyaluminum Hydride (PDBBA).
Chae MJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(12), 2517-2517 (2007)