Merck
478709
Sigma-Aldrich
Benzyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
97%
別名:
3-(Z-Amino)propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥34,300
¥34,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥34,300
About This Item
化学式:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
50-53 °C (lit.)
官能基
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
InChI Key
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478709-5G:
478709-25G:
478709-VAR:
478709-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)