Merck
411000
Sigma-Aldrich
エタノールアミン
purified by redistillation, ≥99.5%
別名:
2-アミノエタノール, 2-アミノエチルアルコール, ETA, MEA, MEA-LCI, MEA90, モノエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,760
500 ML
¥19,800
1 L
¥36,200
¥7,760
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,760
500 ML
¥19,800
1 L
¥36,200
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,760
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
1436 °F
精製方法
glass distillation
redistillation
expl. lim.
17 %
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エタノールアミンはアルカノールアミンです。[1]エタノールアミンは、マウスの形質細胞腫細胞株やMPC11-BL及びSP2/0-BL由来のハイブリドーマ細胞株を培養する無血清培地に必須の増殖促進サプリメントです。[2]ハロゲン化アリールのカップリング反応を効率的に阻害することが報告されています。[1]
アプリケーション
エタノールアミンはN-オレオイルアミノエタノール標準品の合成に使用されました。[3]ポリ(アクリル酸)(PAA)膜の生成及び誘導体化に使用されました。[4]炭素14のシンチレーション計数に使用することができます。[5]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411000-800ML:
411000-100ML:4548173146874
411000-500ML:4548173336572
411000-1L:4548173146881
411000-VAR:
411000-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liquid scintillation counting of carbon-14. Use of ethanolamine-ethylene glycol monomethyl ether-toluene.
Jeffay H and Alvarez J.
Analytical Chemistry, 33(4), 612-615 (1961)
Fong-Fu Hsu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 13(5), 558-570 (2002-05-22)
Negative-ion electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry provides a useful method for the structural characterization of ceramides. Fragment ions referring to the identities of the fatty acid substituent and of the long chain base of the molecules are readily available
Surface reactions of brominated arenes as a model for the formation of chlorinated dibenzodioxins and-furans in incineration: inhibition by ethanolamine.
Lippert T, et al.
Environmental Science & Technology, 25(8), 1485-1489 (1991)
H Murakami et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(4), 1158-1162 (1982-02-01)
A serum-free medium supplemented with a few growth factors was devised to grow lymphocyte hybridomas. The medium was developed with the hybridoma line MPC11-BL, a fusion product between a mouse plasmacytoma cell line (MPC11TG70na3) and mouse (BALB/c) spleen cells. In
Aqueous solvation and functionalization of weak-acid polyelectrolyte thin films.
Peez RF, et al.
Langmuir, 14(15), 4232-4237 (1998)
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the molarity of this product?
    1 回答
    1. The concentration of this product may be determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.012 g/mL and a molecular weight of 61.08 g/mol. The minimum purity is 99.5%, thus, the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity may range from 16.48 M (99.5%) to 16.57M (100%).
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf