Merck
213225
Sigma-Aldrich
臭化リチウム
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,700
500 G
¥27,300
2 KG
¥85,100
¥13,700
Check Cart for Availability
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,700
500 G
¥27,300
2 KG
¥85,100
About This Item
化学式:
LiBr
CAS番号:
分子量:
86.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥13,700
Check Cart for Availability
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
蒸気圧
1 hPa ( 748 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
mp
550 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
LiBr/クロロトリメチルシラン試薬はアルコールの臭化物への変換に用いられます。[1]
アプリケーション
臭化リチウム(LiBr)は以下のような研究で触媒として使用することができます:
  • (芳香族及びα,β不飽和)アルデヒドの無溶媒ジチオアセタール化を介したジチオアセタールへの変換。[2]
  • カルボニル化合物と活性メチレン化合物の縮合反応によるオレフィンの合成。[3]
  • β-アミノアルコールのグリーン合成。[4]
  • LiBr/硝酸アンモニウムセリウム(CAN)試薬系を(Brイオン供給源として)用いた芳香族化合物の化学選択的及び位置選択的臭素化。[5]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213225-100G:
213225-BULK:
213225-VAR-D:
213225-500G:
213225-VAR:
213225-2KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lithium bromide as a new catalyst for carbon-carbon bond formation in the solid state.
Prajapati D, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 959-960 (1996)
Lithium bromide-catalyzed highly chemoselective and efficient dithioacetalization of α,β-unsaturated and aromatic aldehydes under solvent-free conditions.
Firouzabadi H, et al.
Synthesis, 58-60 (1999)
An efficient chemo and regioselective oxidative nuclear bromination of activated aromatic compounds using lithium bromide and ceric ammonium nitrate.
Roy SC, et al.
Tetrahedron Letters, 42(39), 6941-6942 (2001)
Lithium Bromide, an Inexpensive and Efficient Catalyst for Opening of Epoxide Rings by Amines at Room Temperature under Solvent-Free Condition.
Chakraborti AK, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(17), 3597-3600 (2004)
Eoghan M Cunnane et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(24), 26955-26965 (2020-05-23)
Vascular tissue engineering is aimed at developing regenerative vascular grafts to restore tissue function by bypassing or replacing defective arterial segments with tubular biodegradable scaffolds. Scaffolds are often combined with stem or progenitor cells to prevent acute thrombosis and initiate
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf